Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Engångscentrifugrör i plast
Kapacitet (metrisk):
4 ml
5 ml
12 ml
14 ml
Bottenform:
Konisk
Rund
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 3000
Paket med 3600
Paket med 500
Beskrivning
Bibehåll en hög noggrannhet samtidigt som du ökar labbsäkerheten med Thermo Scientific™ Nunc™ Engångscentrifugrör av plast, som är ett utmärkt alternativ till glas. Utvalda rör testas med relativ centrifugalkraft (RCF). Nunc Labware Produkterna är tillverkade av hartser med hög renhet och gjutna med hjälp av våra toppmoderna processer.
Funktioner
- Polyeten (PE) och polypropen (PP) rör är särskilt användbara inom serologi där den låga adsorptionen av proteiner är av stor betydelse
- Polystyren (PS) rör är transparenta och lämpliga för ett brett spektrum av applikationer
- Polyeten- och polypropenrör har god kemisk beständighet och hög mekanisk hållfasthet
- Olika kapsyltyper finns tillgängliga för en mängd olika applikationer och passar de flesta standardcentrifuger
Innehåller:
Katt. nr. 343141, 345608 levereras med monterade proppar för sterilt arbete.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 12 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| nr per ärende | 3600 |
| Sterilitet | Sterila |
| Form | Rund |
| Bottenform | Rund |
| Examen | 5 och 10 ml |
| Produkttyp | Centrifugerör |
| Max. RCF | 3000 x g |