Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ Rätter med Nunclon™ Supra-yta
Beskrivning
Upplev optimal prestanda med Thermo Scientific Nunc EasYDish rätter med Nunclon Supra-ytbehandling för att odla en mängd olika noggranna adherenta celler. Den fasade greppringen är lätt att hålla i och sitter stadigt i din handske. Finns i fyra storlekar: 35, 60, 100 och 150 mm. Avsedd för allmänna cellkulturapplikationer är Supraytan mer hydrofil än Nunclon Delta-ytan, Nunclon vilket förbättrar tillväxten av känsliga celltyper under icke-serum- eller lågserumförhållanden.
Thermo Scientific Nunc kärl med Nunclon Supra-ytbehandling är utformade för att odla noggranna vidhäftande celler. Avsedd för allmänna cellkulturapplikationer är Supraytan mer hydrofil än Nunclon Delta-ytan, Nunclon vilket förbättrar tillväxten av känsliga celltyper under icke-serum- eller lågserumförhållanden.
Supra-ytan Nunclon stöder serumfri och beläggningsfri kultur av mänskliga mesenkymala stromala celler (MSC), vilket bevarar deras morfologi och främjar hög celllivskraft. Nunclon Supra Cultureware är en utmärkt xenofri lösning för cellterapiforskning.
Egenskaper hos Nunc-skålar EasYDish med Nunclon Supra-yta inkluderar:
• Konsekvent lot-to-lot-prestanda
• Steril med SAL 10-6
• Icke-cytotoxisk•
Icke-pyrogen
• Biokompatibel enligt USP klass VI för råmaterial
• Hållbarhet: 5 år
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bottenform | Plan |
| Färg | Klart |
| Kulturområde | 8,8 cm2 |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Med rutnät | Utan rutnät |
| Material | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Nunclon Supra |
| Visa mer |
För laboratorieanvändning