Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ Rätter med Nunclon™ Supra-yta
Produktkod. p-200007433
Change view
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Kulturområde:
145 cm2
21,5 cm2
56,7 cm2
8,8 cm2
Höjd (metrisk):
13 mm
16 mm
17 mm
21 mm
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Kulturområde Höjd (metrisk)
30408793 35 mm 8,8 cm2 13 mm
17947422 35 mm 8,8 cm2 13 mm
30408804 60 mm 21,5 cm2 16 mm
17987422 60 mm 21,5 cm2 16 mm
30408787 100 mm 56,7 cm2 21 mm
17977422 100 mm 56,7 cm2 21 mm
17907432 100 mm 56,7 cm2 17 mm
30408794 100 mm 56,7 cm2 17 mm
30408791 150 mm 145 cm2 21 mm
17967422 150 mm 145 cm2 21 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 30408793 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 150470
Upplev optimal prestanda med Thermo Scientific Nunc EasYDish rätter med Nunclon Supra-ytbehandling för att odla en mängd olika noggranna adherenta celler.
Upplev optimal prestanda med Thermo Scientific Nunc EasYDish rätter med Nunclon Supra-ytbehandling för att odla en mängd olika noggranna adherenta celler. Den fasade greppringen är lätt att hålla i och sitter stadigt i din handske. Finns i fyra storlekar: 35, 60, 100 och 150 mm. Avsedd för allmänna cellkulturapplikationer är Supraytan mer hydrofil än Nunclon Delta-ytan, Nunclon vilket förbättrar tillväxten av känsliga celltyper under icke-serum- eller lågserumförhållanden.
Thermo Scientific Nunc kärl med Nunclon Supra-ytbehandling är utformade för att odla noggranna vidhäftande celler. Avsedd för allmänna cellkulturapplikationer är Supraytan mer hydrofil än Nunclon Delta-ytan, Nunclon vilket förbättrar tillväxten av känsliga celltyper under icke-serum- eller lågserumförhållanden.
Supra-ytan Nunclon stöder serumfri och beläggningsfri kultur av mänskliga mesenkymala stromala celler (MSC), vilket bevarar deras morfologi och främjar hög celllivskraft. Nunclon Supra Cultureware är en utmärkt xenofri lösning för cellterapiforskning.
Egenskaper hos Nunc-skålar EasYDish med Nunclon Supra-yta inkluderar:
• Konsekvent lot-to-lot-prestanda
• Steril med SAL 10-6
• Icke-cytotoxisk•
Icke-pyrogen
• Biokompatibel enligt USP klass VI för råmaterial
• Hållbarhet: 5 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bottenform Plan
Färg Klart
Kulturområde 8,8 cm2
Disponibel För engångsbruk
Med rutnät Utan rutnät
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Nunclon Supra
Typ Cellodlingsskål
nr per ärende 500 rätter
Antal per förpackning 10 rätter
Höjd (metrisk) 13 mm
Diameter (metrisk) 35 mm
Visa mer Visa mindre
För laboratorieanvändning