Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™ System
BIOPHARMA
Produktkod. 10307913
Change view
Lager av fack:
1
2
4
10
40
Kulturområde:
1264 cm²
25 280 cm²
2528 cm²
632 cm²
6320 cm²
nr per ärende:
2/Cs.
4/Cs.
6/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Lager av fack Kulturområde nr per ärende unitSize
10307913 1 632 cm² 6/Cs. Paket med 6
10532714 2 1264 cm² 6/Cs. Paket med 6
10237283 4 2528 cm² 4/Cs. Paket med 4
10667193 10 6320 cm² 2/Cs. Paket med 2
12729466 10 6320 cm² 6/Cs. Paket med 6
15604289 40 25 280 cm² 2/Cs. Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10307913 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 140000
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara värdefullt utrymme med Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory system. Varje 10-lagers engångssystem rymmer motsvarande 36 T175-kolvar.
Spara värdefullt utrymme med Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory system. Varje 10-lagers engångssystem rymmer motsvarande 36 T175-kolvar. Det linjära flerskiktiga cellodlingsformatet är lätt att använda och främjar enkel skalbarhet, idealiskt för både forskning och kommersiella tillämpningar.
Funktioner
  • ''Out of the box''-system
  • Stor, ventilerad skruvförslutning
  • Mångsidig portdesign för hällning och aseptisk fyllning
Fördelar:
  • Fyll och töm fem gånger snabbare än T175-kolvar
  • Inga tillbehör krävs med EasyFill Cell Factory system
För att komma igång:
Häll helt enkelt media direkt i EasyFill Cell Factory-systemets stora öppning.
Garanti : 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning EasyFill Cellfabrik
nr per ärende 6/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Gröna funktioner ISCC PLUS
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Ventilerad
Kulturområde 632 cm²
Lager av fack 1
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.