Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™ System
Produktkod. 15604289
Lager av fack:
1
2
4
10
40
Kulturområde:
1264 cm²
25 280 cm²
2528 cm²
632 cm²
6320 cm²
nr per ärende:
2/Cs.
4/Cs.
6/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15604289
Brand: Thermo Scientific™ 140440
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara värdefullt utrymme med Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory system. Varje 10-lagers engångssystem rymmer motsvarande 36 T175-kolvar.
Spara värdefullt utrymme med Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory system. Varje 10-lagers engångssystem rymmer motsvarande 36 T175-kolvar. Det linjära flerskiktiga cellodlingsformatet är lätt att använda och främjar enkel skalbarhet, idealiskt för både forskning och kommersiella tillämpningar.
Funktioner
  • ''Out of the box''-system
  • Stor, ventilerad skruvförslutning
  • Mångsidig portdesign för hällning och aseptisk fyllning
Fördelar:
  • Fyll och töm fem gånger snabbare än T175-kolvar
  • Inga tillbehör krävs med EasyFill Cell Factory system
För att komma igång:
Häll helt enkelt media direkt i EasyFill Cell Factory-systemets stora öppning.
Garanti : 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning EasyFill Cellfabrik
Material Polystyren
nr per ärende 2/Cs.
Antal per förpackning 2 Pk.
Produkttyp Cell Factory System
Gröna funktioner Mindre avfall, förnybart material
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Ventilerad
Kulturområde 25 280 cm²
Lager av fack 40
Kvantitet 2/Cs.
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.