Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlask™ Flaskor med Nunclon™ Supra-yta
Produktkod. 30408779
Change view
Kulturområde:
175 cm²
25 cm²
75 cm²
Förslutningstyp:
Filter
Solid
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kulturområde Förslutningstyp
30408779 75 cm² Solid
30408805 25 cm² Filter
17987432 25 cm² Filter
30408801 25 cm² Solid
17997432 25 cm² Solid
17957432 75 cm² Filter
30408795 75 cm² Filter
17917432 75 cm² Solid
17937432 175 cm² Filter
30408785 175 cm² Filter
30408806 175 cm² Solid
17977432 175 cm² Solid
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 30408779 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 156378
I lager
Upplev optimal prestanda med Thermo Scientific Nunc EasYFlask flaskor med Nunclon Supra ytbehandling för att odla en mängd olika noggranna adherenta celler.
Upplev optimal prestanda med Thermo Scientific Nunc EasYFlask flaskor med Nunclon Supra ytbehandling för att odla en mängd olika noggranna adherenta celler. Den ergonomiska designen med vinklad hals och bred öppning möjliggör enkel åtkomst till tillväxtytan med pipetter eller cellskrapor. Avsedd för allmänna cellkulturapplikationer är Supraytan mer hydrofil än Nunclon Delta-ytan, Nunclon vilket förbättrar tillväxten av känsliga celltyper under icke-serum- eller lågserumförhållanden.
Thermo Scientific Nunc kärl med Nunclon Supra-ytbehandling är utformade för att odla noggranna vidhäftande celler. Avsedd för allmänna cellkulturapplikationer är Supraytan mer hydrofil än Nunclon Delta-ytan, Nunclon vilket förbättrar tillväxten av känsliga celltyper under icke-serum- eller lågserumförhållanden.
Supra-ytan Nunclon stöder serumfri och beläggningsfri kultur av mänskliga mesenkymala stromala celler (MSC), vilket bevarar deras morfologi och främjar hög celllivskraft. Nunclon Supra Cultureware är en utmärkt xenofri lösning för cellterapiforskning.
Egenskaper hos Nunc EasYFlask kolvar med Nunclon Supra-yta inkluderar:
• Konsekvent lot-to-lot-prestanda
• Steril med SAL 10-6
• Icke-cytotoxisk•
Icke-pyrogen
• Biokompatibel enligt USP klass VI för råmaterial
• Hållbarhet: 5 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Nunc EasYFlask, 75 cm²
För användning med (applikation) Allmän cellkultur, primär cellexpansion, cellterapiforskning
Hals stil Vinklad
nr per ärende 100 Flaskor
Antal per förpackning 5 flaskor
Produkttyp Cellkulturflaska
Mun stil Bred
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Solid
Kulturområde 75 cm²
Ytbehandling Nunclon Supra
Kvantitet 100/Cs.
Visa mer Visa mindre
För laboratorieanvändning