Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlask™ Flaskor med Nunclon™ Supra-yta
Beskrivning
Upplev optimal prestanda med Thermo Scientific Nunc EasYFlask flaskor med Nunclon Supra ytbehandling för att odla en mängd olika noggranna adherenta celler. Den ergonomiska designen med vinklad hals och bred öppning möjliggör enkel åtkomst till tillväxtytan med pipetter eller cellskrapor. Avsedd för allmänna cellkulturapplikationer är Supraytan mer hydrofil än Nunclon Delta-ytan, Nunclon vilket förbättrar tillväxten av känsliga celltyper under icke-serum- eller lågserumförhållanden.
Thermo Scientific Nunc kärl med Nunclon Supra-ytbehandling är utformade för att odla noggranna vidhäftande celler. Avsedd för allmänna cellkulturapplikationer är Supraytan mer hydrofil än Nunclon Delta-ytan, Nunclon vilket förbättrar tillväxten av känsliga celltyper under icke-serum- eller lågserumförhållanden.
Supra-ytan Nunclon stöder serumfri och beläggningsfri kultur av mänskliga mesenkymala stromala celler (MSC), vilket bevarar deras morfologi och främjar hög celllivskraft. Nunclon Supra Cultureware är en utmärkt xenofri lösning för cellterapiforskning.
Egenskaper hos Nunc EasYFlask kolvar med Nunclon Supra-yta inkluderar:
• Konsekvent lot-to-lot-prestanda
• Steril med SAL 10-6
• Icke-cytotoxisk•
Icke-pyrogen
• Biokompatibel enligt USP klass VI för råmaterial
• Hållbarhet: 5 år
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Nunc EasYFlask, 175 cm² |
| Material | Polystyrene |
| nr per ärende | 30 flaskor |
| Antal per förpackning | 5 flaskor |
| Mun stil | Wide |
| Sterilitet | Sterile |
| Bottenform | Flat |
| Förslutningstyp | Filter |
| Kulturområde | 175 cm² |
För laboratorieanvändning