Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Edge™ 96-brunnar, obehandlad, plattbottnad mikroplatta
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15583115
nr per ärende:
160 mikroplattor
50 mikroplattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 160
Paket med 50
Produktkod. 15583115
Brand: Thermo Scientific™ 267544
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0 Plate ger en effektiv lösning för att förhindra avdunstning och i sin tur riskerna med kanteffekt.
Minimera plattavdunstning och riskerna förknippade med kanteffekt när du använder den unikt konstruerade Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0-platta i stället för din standardplatta med 96 brunnar. När den är fylld med sterilt vatten eller media, fungerar den omgivande vallgraven som en förångningsbuffert under förlängd inkubation, vilket ger konsekventa, livskraftiga celler över hela plattan med 96 brunnar, vilket i sin tur förbättrar produktiviteten för cellbaserade analyser. Genom att möjliggöra användningen av alla 96 brunnar kan forskare planera experiment mer effektivt, vilket resulterar i potentiellt lägre kostnader och relaterat produktavfall.
Funktioner
  • The Edge 2.0 Plate ger en effektiv och ekonomisk lösning för att förhindra avdunstning och i sin tur riskerna med kanteffekt.
  • Den omgivande inbyggda vallgraven är uppdelad i 4 sektionsreservoarer, var och en kan fyllas med 1,7 till 2,0 ml sterilt vatten, buffert eller media.
  • Fyll på vätska i reservoarerna var tredje dag i den fuktade inkubatorn för att säkerställa effektiviteten hos avdunstningsbarriären.
  • Nunclon™ Delta-cellkulturytbehandling av brunnarna främjar cellvidhäftning och tillväxt.
  • Den obehandlade ytan är tillgänglig för suspensionscellodling eller allmänna lösningsbaserade analyser
  • Använd Edge 2.0-plattan tillsammans med Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode mikroplattläsare. Den fyllda vallgraven på plattan fungerar som passiv fuktighetskontroll, vilket möjliggör samtidig inkubation och signaldetektering under långtidsapplikationer med levande celler inuti plattläsaren.
Garanti : 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Lock Med lock
Kulturområde 0,35 cm 2 /brunn
Array 8 x 12
Förpackning 10 Pk., 160 Fall
Produktlinje Nunc
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Kjol stil Låg fläns
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 400μ l
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Gröna funktioner Mindre avfall, mindre resurser används
nr per ärende 160 mikroplattor
Antal per förpackning 10