Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Edge™ 96-Tja, Nunclon Delta-behandlad, platt-bottnad mikroplatta
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
Minimera plattavdunstning och riskerna förknippade med kanteffekt när du använder den unikt konstruerade Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0-platta i stället för din standardplatta med 96 brunnar. När den är fylld med sterilt vatten eller media, fungerar den omgivande vallgraven som en förångningsbuffert under förlängd inkubation, vilket ger konsekventa, livskraftiga celler över hela plattan med 96 brunnar, vilket i sin tur förbättrar produktiviteten för cellbaserade analyser. Genom att möjliggöra användningen av alla 96 brunnar kan forskare planera experiment mer effektivt, vilket resulterar i potentiellt lägre kostnader och relaterat produktavfall.
- The Edge 2.0 Plate ger en effektiv och ekonomisk lösning för att förhindra avdunstning och i sin tur riskerna med kanteffekt.
- Den omgivande inbyggda vallgraven är uppdelad i 4 sektionsreservoarer, var och en kan fyllas med 1,7 till 2,0 ml sterilt vatten, buffert eller media.
- Fyll på vätska i reservoarerna var tredje dag i den fuktade inkubatorn för att säkerställa effektiviteten hos avdunstningsbarriären.
- Nunclon™ Delta-cellkulturytbehandling av brunnarna främjar cellvidhäftning och tillväxt.
- Den obehandlade ytan är tillgänglig för suspensionscellodling eller allmänna lösningsbaserade analyser
- Använd Edge 2.0-plattan tillsammans med Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode mikroplattläsare. Den fyllda vallgraven på plattan fungerar som passiv fuktighetskontroll, vilket möjliggör samtidig inkubation och signaldetektering under långtidsapplikationer med levande celler inuti plattläsaren.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Certifierad | Nunclon Delta-certifierad för monolagerbildning, kloningseffektivitet, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen och sterilitet |
| Lock | Med lock |
| Kulturområde | 0,35 cm 2 /brunn |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 10 Pk., 160 Fall |
| Produktlinje | Nunc |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Kjol stil | Låg fläns |
| Visa mer |