Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Koniska centrifugrör
Produktkod. 16535010
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
Rackad
Rackade
Slumpmässig
Produktkod. 16535010
Brand: Thermo Scientific™ 362694NS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Koniska centrifugrör kan öppnas och stängas med en hand tack vare ett eget system med gångjärn. Rören har en ergonomisk design och är kompatibla med både centrifugrotorer med fast vinkel och svängskopa.
15 ml rörfunktioner
  • Integrerad läckagetät lock förhindrar korskontaminering och förlorade förslutningar
  • Klarad polypropen kombinerar kemisk beständighet och höghastighetstoleranser
  • Skrivområde och platta lock för providentifiering
  • Volymmarkeringar och graderingar
  • DNase/RNase-fri
  • Produktråvaror är biokompatibla pr USP Klass VI-test
  • Produkten är icke-cytotoxisk och icke-pyrogen
  • Steriliserad version tillgänglig (SAL 10 -6 )
  • Max RCF: 8500 xg för rotorn med fast vinkel, 7000 xg för rotorn med svängskopa*
  • Drifttemperatur:– 20 till 37 °C
  • Hållbarhet: 2 år
50 ml rörfunktioner
  • Integrerad läckagetät lock förhindrar korskontaminering och förlorade förslutningar
  • Klarad polypropen kombinerar kemisk beständighet och höghastighetstoleranser
  • Skrivområde och platta lock för providentifiering
  • Volymmarkeringar och graderingar
  • Produktråvaror är biokompatibla pr USP Klass VI-test
  • Produkten är icke-cytotoxisk och icke-pyrogen
  • Max RCF: 15000 xg*
  • Drifttemperatur:– 20 till 37 °C
*När den stöds helt av konisk rotorhålighet eller konisk adapter
Beställningsinformation
Rör levereras i en bulkförpackning (hylsa) eller ett ställ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Material Polypropen
nr per ärende 500
Antal per förpackning 50
Förpackning Slumpmässig
Sterilitet Icke-steril
Form Konisk
Bottenform Konisk
Graderad Ja
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 8500 x g