Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Koniska centrifugrör
Produktkod. 16555010
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
Rackad
Racked
Slumpmässig
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Förpackning
16555010 50 ml Icke-steril Slumpmässig
17888501 15 ml Sterila Slumpmässig
16535010 15 ml Icke-steril Slumpmässig
17808581 15 ml Sterila Rackad
16545010 15 ml Icke-steril Rackad
17878501 50 ml Sterila Slumpmässig
17898501 50 ml Sterila Racked
16565010 50 ml Icke-steril Rackad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 16555010 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 362696NS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4727.49 SEK
    3160.33 SEK / Paket med 500
    Save 1567.16 SEK
    33% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Nunc™ EZFlip™ Koniska centrifugrör kan öppnas och stängas med en hand tack vare ett eget system med gångjärn. Rören har en ergonomisk design och är kompatibla med både centrifugrotorer med fast vinkel och svängskopa.
15 ml rörfunktioner
  • Integrerad läckagetät lock förhindrar korskontaminering och förlorade förslutningar
  • Klarad polypropen kombinerar kemisk beständighet och höghastighetstoleranser
  • Skrivområde och platta lock för providentifiering
  • Volymmarkeringar och graderingar
  • DNase/RNase-fri
  • Produktråvaror är biokompatibla pr USP Klass VI-test
  • Produkten är icke-cytotoxisk och icke-pyrogen
  • Steriliserad version tillgänglig (SAL 10 -6 )
  • Max RCF: 8500 xg för rotorn med fast vinkel, 7000 xg för rotorn med svängskopa*
  • Drifttemperatur:– 20 till 37 °C
  • Hållbarhet: 2 år
50 ml rörfunktioner
  • Integrerad läckagetät lock förhindrar korskontaminering och förlorade förslutningar
  • Klarad polypropen kombinerar kemisk beständighet och höghastighetstoleranser
  • Skrivområde och platta lock för providentifiering
  • Volymmarkeringar och graderingar
  • Produktråvaror är biokompatibla pr USP Klass VI-test
  • Produkten är icke-cytotoxisk och icke-pyrogen
  • Max RCF: 15000 xg*
  • Drifttemperatur:– 20 till 37 °C
*När den stöds helt av konisk rotorhålighet eller konisk adapter
Beställningsinformation
Rör levereras i en bulkförpackning (hylsa) eller ett ställ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Polypropen
nr per ärende 500
Antal per förpackning 25
Förpackning Slumpmässig
Sterilitet Icke-steril
Form Konisk
Bottenform Konisk
Graderad Ja
Produkttyp Centrifugrör
Max. RCF 15,000 x g