Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Svart och vit polystyren tallrik
Description
Säkerställ konsekventa och pålitliga resultat med minimal överhörning mellan brunnar med hjälp av Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Svart och vit polystyren tallrik. Med den låga flänsen av pinchbar design är dessa högkvalitativa svarta och vita plattor optimerade för robotik, plåtläsare och vätskehanteringssystem. Finns med eller utan cellodlingsbehandling.
- Bakgrund, autoflorescens och överhörning förbättras när du använder Nunc Svarta eller vita mikroplattor
- Svarta mikroplattor rekommenderas för florescensmätningar; med minimalt bakåtspritt ljus och bakgrundsfluorescens
- Vita mikroplattor rekommenderas för luminescensmätningar; med maximal reflektion och minimal autoluminescens
- Arbetsvolymintervall: 50 till 250 L/μbrunn
- Val av Thermo Scientific™ Nunclon™ Deltayta för cellbaserade analyser
- Anpassad streckkodning är tillgänglig
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 50 askar |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 50 till 250 ml |
| Show More |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.