Läs mer
Thermo Scientific™ 96 brunns vit platta, obehandlad yta, utan lock, icke-steril, paket med 10
Beskrivning
Säkerställ konsekventa och pålitliga resultat med den höga kvaliteten Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Svart och vit polystyren tallrik. Svarta och vita plattor är optimerade för robotik, plåtläsare och vätskehanteringssystem och designade för viktiga bildegenskaper. Finns med eller utan cellodlingsbehandling.
- Bakgrund, autoflorescens och överhörning förbättras när du använder Nunc Svarta eller vita mikroplattor
- Svarta mikroplattor rekommenderas för florescensmätningar; med minimalt bakåtspritt ljus och bakgrundsfluorescens
- Vita mikroplattor rekommenderas för luminescensmätningar; med maximal reflektion och minimal autoluminescens
- Arbetsvolymintervall: 50 till 250 L/μbrunn
- Val av Thermo Scientific™ Nunclon™ Deltayta för cellbaserade analyser
- Anpassad streckkodning är tillgänglig
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 10 Pk. |
| Produktlinje | Nunc |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Kjol stil | Låg fläns pinchbar |
| Material | Polystyren |
| Visa mer |