Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ FluoroNunc™/LumiNunc™ 96-brunnars plattor
BIOPHARMA
Produktkod. 10366281
Change view
Färg:
Klart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 60
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10366281 Vitt Paket med 60
10634412 Klart Paket med 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10366281 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 437796
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2640.00 SEK
    2448.14 SEK / Paket med 60
    Save 191.86 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Använd dessa brunnsplattor för kvantitativa och kvalitativa fastfasimmunanalyser (t.ex. FLISA) och bindningsanalyser.
Använda Thermo Scientific™ Nunc FluoroNunc/LumiNunc 96-Well Solid-plattor för kvantitativa och kvalitativa fastfasimmunanalyser (t.ex. FLISA) och bindningsanalyser. Thermo Scientific Nunc Immuno plattor erbjuder tillförlitlighet från parti till parti, reproducerbarhet från bra till brunn och stöds av branschledande kvalitetsstandarder och certifieringar.
Funktioner
  • Plattan har SBS —fotavtryck passar standardutrustning
  • Finns med platt botten eller C-formade brunnar
  • Val av PolySorp™ eller MaxiSorp™ yta
  • Erbjuds som svarta, vita eller klara tallrikar
  • Certifierad bindningshomogenitet/reproducerbarhet
Val av yta:
  • PolySorp- Hydrofob yta binder företrädesvis biomolekyler som har hydrofoba domäner.
  • MaxiSorp- Hydrofil yta är optimerad för att binda IgG och uppvisar även ökad bindning av många andra proteiner och biomolekyler som har hydrofil/hydrofob karaktär. Finns med eller utan partispecifikt.
  • Prestandatestning via en IgG-bindningsanalys (brunn till brunn % CV mindre än 5 % för klara plattor och mindre än 10 % för färgade plattor). Testade föremål kommer med ett certifikat.
Vit:
  • Ger maximal reflektion
  • Minimal autofluorescens och autoluminescens
Svart:
  • Minimerar bakgrund i fluorescensavläsning
  • Minimerar bakåtspritt ljus
  • Minimerar överhörning
Rensa:
  • För tidsupplöst fluorescens
Kompatibel med:
Kompatibel med lock för MicroWell™ plattor, tätningstejp och andningsbart membran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom Hydrofil
Certifikat och efterlevnad Certifierad för absorption av IgG; väl till väl %CV på mindre än 10 %.
Formatera Standard
Lock Med lock
Kulturområde 2,5 cm 2
Detektionsmetod Kemiluminescens
Array 8 x 12
Förpackning 60 askar
Bindningstyp Adsorption
Produktlinje Nunc
Färg Vitt
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 250μ L
Ytbehandling MaxiSorp
Well Shape Rund, C Botten
nr per ärende 60
Antal per förpackning 5
Plattblockering Ingen
Målmolekyl Antikroppar (glykoproteiner)