Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Högdensitetscell Factory™ System
Beskrivning
Innehåller
Fall av 3
Thermo Scientific™ Nunc™ Högdensitetscell Factory™ Systemet erbjuder 30 % mer yta och avkastning* än det vanliga Cell Factory-systemet eller liknande multitray-system för adherent cellodling. Dess ekonomiska fördelar är omedelbara med effekter för många funktioner i en organisation, eftersom det gör det möjligt för slutanvändare att optimera sin cellkulturtillverkningsfotavtryck, minska materialanvändningen och arbetsförbrukningen samt att öka sin cellodlingsutbyte.
- Öka dinavkastning - 30 % MER yta och avkastning* allt inom standarden Nunc Cell Factory-systemets fotavtryck
- Förbättra dinproduktivitet - Öka din arbets- och hanteringseffektivitet genom att uppnå mer produktion i en enda processkörning
- Förbättra dinprocessekonomi - Öka din tillverkningskapacitet utan kapitalinvesteringar
- Ta vara påmiljömöjligheterna - Konsumera mindre och minska dina kostnader för sanering och avfallshantering
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Nunc High Density Cell Factory System |
| Material | Polystyren |
| Höjd (engelska) | 7,3 tum |
| Höjd (metrisk) | 186 mm |
| nr per ärende | 3/Cs. |
| Gröna funktioner | Mindre avfall, förnybart material |
| Förslutningstyp | Ventilerad |
| Kulturområde | 8216 cm² |
| Lager av fack | 13 |