Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Högdensitetscell Factory™ System
BIOPHARMA
Produktkod. 15614289
Lager av fack:
3
13
52
Kulturområde:
1896 cm²
32 864 cm²
8216 cm²
nr per ärende:
1 st.
3/Cs.
4/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Varje
Produktkod. 15614289
Brand: Thermo Scientific™ 169102
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att öka cellodlingsutbytet och förbättra produktiviteten i samma fotavtryck som en standard Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ system.
Thermo Scientific™ Nunc™ Högdensitetscell Factory™ Systemet erbjuder 30 % mer yta och avkastning* än det vanliga Cell Factory-systemet eller liknande multitray-system för adherent cellodling. Dess ekonomiska fördelar är omedelbara med effekter för många funktioner i en organisation, eftersom det gör det möjligt för slutanvändare att optimera sin cellkulturtillverkningsfotavtryck, minska materialanvändningen och arbetsförbrukningen samt att öka sin cellodlingsutbyte.
  • Öka dinavkastning - 30 % MER yta och avkastning* allt inom standarden Nunc Cell Factory-systemets fotavtryck
  • Förbättra dinproduktivitet - Öka din arbets- och hanteringseffektivitet genom att uppnå mer produktion i en enda processkörning
  • Förbättra dinprocessekonomi - Öka din tillverkningskapacitet utan kapitalinvesteringar
  • Ta vara påmiljömöjligheterna - Konsumera mindre och minska dina kostnader för sanering och avfallshantering
*Ökningen i utbyte kan variera beroende på vilken typ av celler som odlas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Nunc High Density Cell Factory System
Material Polystyren
Höjd (engelska) 27,5 tum
Höjd (metrisk) 698 mm
nr per ärende 1 st.
Antal per förpackning 1 st.
Gröna funktioner Mindre avfall, förnybart material
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Ventilerad
Kulturområde 32 864 cm²
Ytbehandling Nunclon Delta
Lager av fack 52