Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno Stick
BIOPHARMA
Produktkod. 10449192
Change view
Kvantitet:
1800/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1800
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10449192 1800/Cs. Paket med 1800
1 options
Produktkod. 10449192 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 472230
I lager
Använd Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno Stick i bioteknik, farmaceutiska laboratorier eller i produktion av vacciner och diagnostiska kit.
Använd Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno Stick i bioteknik, farmaceutiska laboratorier eller i produktion av vacciner och diagnostiska kit. Systemet består av en tub och immunostick med en paddel.
Funktioner
  • Val av Thermo Scientific™ MaxiSorp™ eller PolySorb™
  • Polypropenrör för minimal adsorption av analyskomponenter
  • Polystyrenpaddel, yta, 5,2 cm 2
  • Visuellt resultat: avsatt substrat eller färgad lösning
  • Yttermått (L xB): 1,93x 0,47 tum. (49x 12 mm)
Beställningsinformation:
Ansökningslitteratur finns tillgänglig.
Anmärkning:
Tillverkning och användning av syntetiska material för fastfas-immunoanalyser som omfattas av EU-patent nr. 0126392 och US-patent nr. 4,980,299 är licensierad till Nunc SOM. Material tillverkas under licens från Ventrex Laboratories, Inc. , US patent nr 4,225,575.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning MaxiSorp paddelyta
Produkttyp Immuno Stick
Kvantitet 1800/Cs.