Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno TSP lock
Description
Förenkla hybridomscreening med Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno TSP-lock för antikroppsproduktion. Använd i kombination med Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTray™ för bakteriell inokulering av 96-brunnars plattor. Nunc Immuno TSP-lock har enhetliga adsorptionsegenskaper för effektiv sållning.
- Idealisk för screening av hybridomkulturer för antikroppsproduktion
- För hybridomscreening monterad i OmniTray
- Enhetliga adsorptionsegenskaper
- 96-stifts lock för bakteriell ympning av 96-brunnars plattor
Specifications
Specifications
| Färg | Klart |
| Beskrivning | Ympningslock |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Längd (metrisk) | 127.4 mm |
| nr per ärende | 50 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Kvantitet | Ask om 50 |
| Bredd (metrisk) | 85.3 mm |
| För användning med (applikation) | Hybridomscreening |
| Show More |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.