Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ IVF diskar
BIOPHARMA
Produktkod. 10170753
Change view
Diameter (metrisk):
35 mm
54 mm
88 mm
Höjd (metrisk):
11 mm
14 mm
15 mm
Kulturområde:
21,5 cm2
56,7 cm2
8,8 cm2
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 400
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) Kulturområde Förpackningsstorlek
10170753 35 mm 11 mm 8,8 cm2 Paket med 500
10262623 54 mm 14 mm 21,5 cm2 Paket med 400
10021963 88 mm 15 mm 56,7 cm2 Paket med 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10170753 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 150255
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4565.00 SEK
    3562.95 SEK / Paket med 500
    Save 1002.05 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
I lager
Utför IVF-applikationer med högkvalitativ, pålitlig Thermo Scientific™ Nunc™ IVF diskar.
Utför IVF-applikationer med högkvalitativ, pålitlig Thermo Scientific™ Nunc™ IVF diskar.
Produktfunktioner för tillförlitliga resultat:
  • Underlätta gasutbyte med ventilerat lock
  • Finns i storlekarna 35 mm, 60 mm och 90 mm
  • Intyg om överensstämmelse tillgängliga för varje parti
Rigoröst testade, certifierade och validerade för IVF:
  • CE-märkt (Notified Body 2460), FDA-listad
  • Tillverkad under ISO 13485 med full partispårbarhet
  • Steril (SAL 10 -6 )
  • Icke-pyrogen (LAL-testad)
  • USP Klass VI polystyren
  • Lot-frisättning testad med 1-cellsstadium Mouse Embryo Assay (MEA) och Human Sperm Survival Assay (HSSA)
Garanti : 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-märkt (anmält organ 2460), FDA-listad, MEA-testad, HSSA-testad
Beskrivning IVF Skål, 35mm, Lock m/Airvent
Kulturområde 8,8 cm2
Material polystyren (USP Klass VI)
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
nr per ärende 500
Antal per förpackning 10
Höjd (metrisk) 11 mm
Diameter (metrisk) 35 mm
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.