Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ IVF diskar
BIOPHARMA
Produktkod. 10262623
Change view
Diameter (metrisk):
35 mm
54 mm
88 mm
Höjd (metrisk):
11 mm
14 mm
15 mm
Kulturområde:
21,5 cm2
56,7 cm2
8,8 cm2
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 400
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) Kulturområde Förpackningsstorlek
10262623 54 mm 14 mm 21,5 cm2 Paket med 400
10170753 35 mm 11 mm 8,8 cm2 Paket med 500
10021963 88 mm 15 mm 56,7 cm2 Paket med 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10262623 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 150270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3797.46 SEK
    2980.37 SEK / Paket med 400
    Save 817.09 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
I lager
Utför IVF-applikationer med högkvalitativ, pålitlig Thermo Scientific™ Nunc™ IVF diskar.
Utför IVF-applikationer med högkvalitativ, pålitlig Thermo Scientific™ Nunc™ IVF diskar.
Product features for reliable results:
  • Facilitate gas exchange with vented lid
  • Available in 35mm, 60mm and 90mm sizes
  • Certificates of conformity available for every lot
Rigorously tested, certified and validated for IVF:
  • CE-marked (Notified Body 2460), FDA-listed
  • Produced under ISO 13485 with full lot traceability
  • Sterile (SAL 10-6)
  • Non-pyrogenic (LAL tested)
  • USP Class VI polystyrene
  • Lot-release tested by 1-cell stage Mouse Embryo Assay (MEA) and Human Sperm Survival Assay (HSSA)
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-marked (Notified Body 2460), FDA-listed, MEA-tested, HSSA-tested
Beskrivning IVF Dish, 60mm, Lid w/Airvent
Kulturområde 21,5 cm2
Material Polystyrene (USP Class VI)
Sterilitet Sterile
Ytbehandling Non-treated
nr per ärende 400
Antal per förpackning 10
Höjd (metrisk) 14 mm
Diameter (metrisk) 54 mm
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.