Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ IVF diskar
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
35 mm
Höjd (metrisk):
11 mm
Kulturområde:
8,8 cm2
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
Utför IVF-applikationer med högkvalitativ, pålitlig Thermo Scientific™ Nunc™ IVF diskar.
Produktfunktioner för tillförlitliga resultat:
- Underlätta gasutbyte med ventilerat lock
- Finns i storlekarna 35 mm, 60 mm och 90 mm
- Intyg om överensstämmelse tillgängliga för varje parti
Rigoröst testade, certifierade och validerade för IVF:
- CE-märkt (Notified Body 2460), FDA-listad
- Tillverkad under ISO 13485 med full partispårbarhet
- Steril (SAL 10 -6 )
- Icke-pyrogen (LAL-testad)
- USP Klass VI polystyren
- Lot-frisättning testad med 1-cellsstadium Mouse Embryo Assay (MEA) och Human Sperm Survival Assay (HSSA)
Garanti : 90 dagar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE-märkt (anmält organ 2460), FDA-listad, MEA-testad, HSSA-testad |
| Beskrivning | IVF Skål, 35mm, Lock m/Airvent |
| Kulturområde | 8,8 cm2 |
| Material | polystyren (USP Klass VI) |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| nr per ärende | 500 |
| Antal per förpackning | 10 |
| Höjd (metrisk) | 11 mm |
| Diameter (metrisk) | 35 mm |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.