Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System
Produktkod. 10653591
Change view
Wells:
1
2
4
8
16
Material:
Permanox Plastic
Soda Lime Glas
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 96
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells Material unitSize
10653591 2 Soda Lime Glas Paket med 16
10603591 1 Soda Lime Glas Paket med 16
11337764 1 Soda Lime Glas Paket med 96
16280671 1 Soda Lime Glas -
11347764 2 Soda Lime Glas Paket med 96
16290671 2 Soda Lime Glas -
16200681 4 Soda Lime Glas Paket med 16
10776851 4 Soda Lime Glas Paket med 16
11357764 4 Soda Lime Glas Paket med 96
10051021 8 Soda Lime Glas Paket med 16
16210681 8 Soda Lime Glas -
11367764 8 Soda Lime Glas Paket med 96
11377764 1 Permanox Plastic Paket med 96
10549891 1 Permanox Plastic Paket med 16
16220681 1 Permanox Plastic Paket med 16
10324421 2 Permanox Plastic Paket med 16
11387764 2 Permanox Plastic Paket med 96
16230681 2 Permanox Plastic -
16240681 4 Permanox Plastic -
11397764 4 Permanox Plastic Paket med 96
10304471 4 Permanox Plastic Paket med 16
10098850 8 Permanox Plastic Paket med 16
11307774 8 Permanox Plastic Paket med 96
16250681 8 Permanox Plastic -
11327774 16 Soda Lime Glas Paket med 96
10507401 16 Soda Lime Glas Paket med 16
16260681 16 Soda Lime Glas -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 10653591 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 177380
Edge
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Odla förankringsberoende celler direkt på objektglaset med hjälp av den unika avtagbara kammaren på Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide System.
Odla, färga och undersök celler direkt på Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chamber Slide™ , som består av en polystyrenmediakammare fäst vid ett mikroskopiskt objektglas. Objektglasytan är speciellt behandlad för vidhäftande cellodling. Välj antingen specialtvättad Soda Lime Glass-glas eller cellfäste optimerad Permanox Rutschkana av plast. Mediakammaren är lätt att ta bort utan behov av verktyg.
  • Broad range of formats and well number to meet application needs
  • Available with a Permanox solvent-resistant plastic slide for adherent cell culture
  • Writing surface provides easy identification of samples
  • Save time and reagents by growing cells directly on microscope slide
  • In 1, 2, 4, 8 and 16 well configurations; all measure 25 × 75mm
  • Medical-grade silicone sealing gasket can be removed for cover slipping
  • No cell transfer needed prior to visualization/staining
  • Useful for viral and mycoplasma testing, chromosome studies, toxicity tests and immunocytology
  • Suitable for use with fluorescent labels
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Wells 2
Kulturområde 4,2 cm 2
Material lock Polystyren
Beskrivning 2-well Chamber Slide w/ removable wells
Ytbehandling Cellkultur
Material Soda Lime Glas
Volym (metrisk) Fungerar 1.2 to 2.0 mL
Inkluderar Clear polystyrene lid with handle on the side for aseptic manipulations
Antal per förpackning 16
Mått (LxB) 75 x 25 mm
Sterilitet Sterila
Stängningsfärg Klart
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.