Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammarförsett täckglas
Description
Odla, färga och titta på levande celler på en enda enhet. Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chambered Coverglass med en botten av borosilikatglas nr 1 erbjuder de optiska egenskaperna som krävs för hög förstoring och konfokal bildanalys. Finns i 1-, 2-, 4- och 8-brunnsformat. Den övre kammarstrukturen kan inte tas bort från täckglaset.
- Chambered Coverglass is perfect for confocal image analysis
- Optimal for high power inverted microscope viewing
- Non-removable polystyrene media chambers secured to a 1.0 Borosilicate chambered coverglass
- Sterile
Specifications
Specifications
| Wells | 2 |
| Kulturområde | 4,2 cm 2 |
| Material lock | Polystyren |
| Beskrivning | 2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells |
| Ytbehandling | Cellkultur |
| Material | Borosilicate Glass (1.0) |
| Volym (metrisk) Fungerar | 1.2 to 2.0 mL |
| Tjocklek (metrisk) | 0.13 to 0.17 mm |
| Inkluderar | Clear polystyrene lid with handle on the side for aseptic manipulations |
| Antal per förpackning | 16 |
| Show More |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.