Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammarförsett täckglas
Beschreibung
Odla, färga och titta på levande celler på en enda enhet. Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chambered Coverglass med en botten av borosilikatglas nr 1 erbjuder de optiska egenskaperna som krävs för hög förstoring och konfokal bildanalys. Finns i 1-, 2-, 4- och 8-brunnsformat. Den övre kammarstrukturen kan inte tas bort från täckglaset.
- Chambered Coverglass is perfect for confocal image analysis
- Optimal for high power inverted microscope viewing
- Non-removable polystyrene media chambers secured to a 1.0 Borosilicate chambered coverglass
- Sterile
Spezifikation
Spezifikation
| Wells | 4 |
| Kulturområde | 1.8 cm2 |
| Material lock | Polystyren |
| Beskrivning | 4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells |
| Ytbehandling | Cellkultur |
| Material | Borosilicate Glass (1.0) |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0.5 to 0.9 mL |
| Tjocklek (metrisk) | 0.13 to 0.17 mm |
| Inkluderar | Clear polystyrene lid with handle on the side for aseptic manipulations |
| Antal per förpackning | 16 |
| Mehr anzeigen |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.