Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammarförsett täckglas
Produktkod. 16270671
Change view
Wells:
1
2
4
8
Material:
Borosilicate Glass (1.0)
Beskrivning:
1-well Chambered Coverglass w/ non-removable well
2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 96
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells Material Beskrivning Förpackningsstorlek
16270671 8 Borosilicate Glass (1.0) 8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells -
10058990 1 Borosilicate Glass (1.0) 1-well Chambered Coverglass w/ non-removable well Paket med 16
16210671 1 Borosilicate Glass (1.0) 1-well Chambered Coverglass w/ non-removable well Paket med 16
10068990 2 Borosilicate Glass (1.0) 2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells Paket med 16
11387714 2 Borosilicate Glass (1.0) 2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells Paket med 96
16230671 2 Borosilicate Glass (1.0) 2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells Paket med 16
16250671 4 Borosilicate Glass (1.0) 4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells -
10778091 4 Borosilicate Glass (1.0) 4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells Paket med 16
11307724 4 Borosilicate Glass (1.0) 4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells Paket med 96
11327724 8 Borosilicate Glass (1.0) 8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells Paket med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 16270671 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 155411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3272.06 SEK
    2567.22 SEK / Paket med 16
    Save 704.84 SEK
    21% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför högförstoringsmikroskopi och konfokal bildanalys med Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kammarförsett täckglas.
Odla, färga och titta på levande celler på en enda enhet. Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chambered Coverglass med en botten av borosilikatglas nr 1 erbjuder de optiska egenskaperna som krävs för hög förstoring och konfokal bildanalys. Finns i 1-, 2-, 4- och 8-brunnsformat. Den övre kammarstrukturen kan inte tas bort från täckglaset.
  • Chambered Coverglass is perfect for confocal image analysis
  • Optimal for high power inverted microscope viewing
  • Non-removable polystyrene media chambers secured to a 1.0 Borosilicate chambered coverglass
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Wells 8
Kulturområde 0.8 cm2
Material lock Polystyren
Beskrivning 8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
Ytbehandling Cellkultur
Material Borosilicate Glass (1.0)
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 to 0.4 mL
Tjocklek (metrisk) 0.13 to 0.17 mm
Inkluderar Clear polystyrene lid with handle on the side for aseptic manipulations
Antal per förpackning 16
Mått (LxB) 57 x 25 mm
Sterilitet Sterila
Stängningsfärg Klart
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.