Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kolv på glid
BIOPHARMA
Produktkod. 16220651
Change view
Material:
Glas
Polystyren
Beskrivning:
Flaskette
SlideFlask
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 5
Paket med 50
Paket med 96
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Beskrivning Förpackningsstorlek
16220651 Polystyren SlideFlask -
10439672 Polystyren SlideFlask Paket med 50
11381795 Polystyren SlideFlask Paket med 5
11317774 Glas Flaskette Paket med 96
12892784 Glas Flaskette Paket med 16
16230651 Glas Flaskette -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16220651 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 170920
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8546.89 SEK
    6811.26 SEK / Paket med 50
    Save 1735.63 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-01-2027
Odla cellkulturer direkt på objektglas med Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Flask on Slide, idealisk för encellig autoradiografi och immunfluorescens.
Odla celler direkt på objektglas med Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Flask on Slide, idealisk för encellig autoradiografi och encellig immunfluorescens.
SlideFlask Chamber (visas med svart lock på bilden)
  • Använder vävnadsodlingsbehandlat polystyrenglas fäst till 18x 50 mm kolvstruktur via ultraljudssvets —som möjliggör långvarig, läckagefri inkubation
  • Den övre kolvens struktur snäpper lätt bort —efter odlingsfrigöringsglaset för mikroskopisk undersökning
  • Nunclon Delta certifierad
  • Tillgängligt täckglas (171862)
De Flaskette Kammare (visas med vitt lock)
  • Glasskiva med silikonpackning och 20x 50 mm övre kolvstruktur
  • Kan förseglas för att utesluta luft —användbar vid inbäddning av celler i harts för elektronmikroskopi
  • Endast för användning inom forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Wells 1
Färg Klart
Kulturområde 9,0 cm 2
Beskrivning SlideFlask
Ytbehandling Cellkultur
Material Polystyren
Volym (metrisk) Fungerar 2,5 till 5,0 ml
Inkluderar Med svart solid lock, ej ventilerad
nr per ärende 50
Antal per förpackning 5
Sterilitet Sterila
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.