Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kolv på glid
Produktkod. 16230651
Change view
Material:
Glas
Polystyren
Beskrivning:
Flaskette
SlideFlask
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 5
Paket med 50
Paket med 96
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Beskrivning Förpackningsstorlek
16230651 Glas Flaskette -
10439672 Polystyren SlideFlask Paket med 50
11381795 Polystyren SlideFlask Paket med 5
16220651 Polystyren SlideFlask -
11317774 Glas Flaskette Paket med 96
12892784 Glas Flaskette Paket med 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16230651 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 177453
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3360.00 SEK
    2782.50 SEK / Paket med 16
    Save 577.50 SEK
    17% Av
I lager
Odla cellkulturer direkt på objektglas med Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Flask on Slide, idealisk för encellig autoradiografi och immunfluorescens.
Odla celler direkt på objektglas med Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Flask on Slide, idealisk för encellig autoradiografi och encellig immunfluorescens.
SlideFlask Chamber (visas med svart lock på bilden)
  • Använder vävnadsodlingsbehandlat polystyrenglas fäst till 18x 50 mm kolvstruktur via ultraljudssvets —som möjliggör långvarig, läckagefri inkubation
  • Den övre kolvens struktur snäpper lätt bort —efter odlingsfrigöringsglaset för mikroskopisk undersökning
  • Nunclon Delta certifierad
  • Tillgängligt täckglas (171862)
De Flaskette Kammare (visas med vitt lock)
  • Glasskiva med silikonpackning och 20x 50 mm övre kolvstruktur
  • Kan förseglas för att utesluta luft —användbar vid inbäddning av celler i harts för elektronmikroskopi
  • Endast för användning inom forskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Wells 1
Färg Klart
Kulturområde 10.0 cm2
Beskrivning Flaskette
Ytbehandling Cellkultur
Material Glas
Volym (metrisk) Fungerar 2,5 till 5,0 ml
Inkluderar With white solid cap, non-vented
Antal per förpackning 16
Sterilitet Sterila
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.