Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Chamber Slide System
Produktkod. 16270661
Change view
Wells:
1
2
4
8
Material:
CC2 Glass (mimics polylysine)
Beskrivning:
1-well Chamber Slide w/ removable well
2-well Chamber Slide w/ removable wells
4-well Chamber Slide w/ removable wells
8-well Chamber Slide w/ removable wells
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 96
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells Material Beskrivning unitSize
16270661 1 CC2 Glass (mimics polylysine) 1-well Chamber Slide w/ removable well -
10164271 1 CC2 Glass (mimics polylysine) 1-well Chamber Slide w/ removable well Paket med 16
13073043 1 CC2 Glass (mimics polylysine) 1-well Chamber Slide w/ removable well Paket med 96
13083043 2 CC2 Glass (mimics polylysine) 2-well Chamber Slide w/ removable wells Paket med 16
11317714 2 CC2 Glass (mimics polylysine) 2-well Chamber Slide w/ removable wells Paket med 96
16210651 2 CC2 Glass (mimics polylysine) 2-well Chamber Slide w/ removable wells -
16280661 4 CC2 Glass (mimics polylysine) 4-well Chamber Slide w/ removable wells -
10092371 4 CC2 Glass (mimics polylysine) 4-well Chamber Slide w/ removable wells Paket med 16
11327714 4 CC2 Glass (mimics polylysine) 4-well Chamber Slide w/ removable wells Paket med 96
13093043 8 CC2 Glass (mimics polylysine) 8-well Chamber Slide w/ removable wells Paket med 96
10564751 8 CC2 Glass (mimics polylysine) 8-well Chamber Slide w/ removable wells Paket med 16
16290661 8 CC2 Glass (mimics polylysine) 8-well Chamber Slide w/ removable wells -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 16270661 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 154739
Aktivera celltillväxt direkt på ett objektglas med mikroskop Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Chamber Slide System.
Aktivera celltillväxt (t.ex. neuroner) direkt på en aminerad glasskiva med Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC 2™ Chamber Slide System, som har en kemiskt modifierad CC 2 -växtyta som efterliknar egenskaperna hos polylysinbeläggning. Tillgänglig i 1-, 2-, 4- och 8-brunnsformat med löstagbara mediakammare.
  • Remains stable and consistent for over one year without refrigeration
  • Tabbed cover allows gas exchange while minimizing evaporation
  • Sterile
  • Removal tool separates chamber from glass
  • Provides binding sites optimal for fastidious cells
  • Light blue frosted writing area
Includes: Removal tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Wells 1
Kulturområde 8.6 cm2
Material lock Polystyren
Beskrivning 1-well Chamber Slide w/ removable well
Ytbehandling Cellkultur
Material CC2 Glass (mimics polylysine)
Volym (metrisk) Fungerar 2.0 to 4.5 mL
Inkluderar Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations
Antal per förpackning 16
Mått (LxB) 74 x 25 mm
Sterilitet Sterila
Stängningsfärg Klart
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.