Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System
Produktkod. 16260661
Change view
Wells:
1
2
4
8
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 96
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Wells Förpackningsstorlek
16260661 8 -
11367704 1 Paket med 96
10316381 1 Paket med 16
16230661 1 -
16240661 2 -
10030641 2 Paket med 16
11377704 2 Paket med 96
16250661 4 -
11387704 4 Paket med 96
10717931 4 Paket med 16
11397704 8 Paket med 96
10234121 8 Paket med 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 16260661 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 154534
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 22-04-2027
Odla celler direkt på bilder med Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System.
Odla, färga och undersök celler direkt på Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ som består av en löstagbar mediakammare av polystyren som är fäst vid en vanlig glasplatta. Objektglasytan är speciellt behandlad för vidhäftande cellodling. Finns i 1-, 2-, 4- och 8-brunnsformat.
Features
  • Slide surface that is specially treated with a unique RS wash to ensure consistent cell growth
  • Tabbed polystyrene lid that allows gas exchange with minimal evaporation
  • Removal tool that separates media chamber from glass slide
  • Biocompatible adhesive hydrophobic well border printed on slide
  • White frosted writing area
Includes: chamber removal tool
Additional information
  • Can be purchased in case of 96 or pack of 16
  • Shipped sterile in convenient stackable incubation trays
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Wells 8
Kulturområde 0,7 cm 2
Material lock Polystyren
Beskrivning 8-well Chamber Slide w/ removable wells
Ytbehandling Cellkultur
Material RS Glass
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 to 0.5 mL
Inkluderar Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations
Antal per förpackning 16
Mått (LxB) 74 x 25 mm
Sterilitet Sterila
Stängningsfärg Klart
Kvantitet 1 Ea.
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.