Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II kammarförsett täckglas
Beskrivning
Odla, undersök och analysera levande celler på en enda enhet. Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chambered Coverglass med nr 1,5 borosilikatglasbotten erbjuder de idealiska optiska egenskaperna som krävs för högförstoringsmikroskopi och konfokal bildanalys. Finns i 1-, 2-, 4- och 8-brunnsformat. Den övre kammarstrukturen kan inte tas bort från täckglaset.
- Non-removable polystyrene chambered media chamber securely mounted to extra-thin (No. 1.5) borosilicate coverglass for optimum high-power inverted microscopic viewing
- Gas exchange achieved with minimal evaporation through tabbed polystyrene cover
- For culturing and viewing living cells
- Sterile
Ordering Information:
Shipped sterile in convenient stackable incubation trays.
Specifikationer
Specifikationer
| Wells | 2 |
| Kulturområde | 4.0 cm2 |
| Material lock | Polystyren |
| Beskrivning | 2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells |
| Ytbehandling | Cellkultur |
| Material | Borosilicate Glass (1.5) |
| Volym (metrisk) Fungerar | 1.0 to 2.0 mL |
| Tjocklek (metrisk) | 0.16 to 0.19 mm |
| Inkluderar | Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations |
| Antal per förpackning | 16 |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.