Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II kammarförsett täckglas
Produktkod. 11317724
Wells:
1
2
4
8
Material:
Borosilicate Glass (1.5)
Beskrivning:
1-well Chambered Coverglass w/ non-removable well
2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 96
Produktkod. 11317724
Brand: Thermo Scientific™ 155409
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Odla och se levande celler på en enda enhet. Detta täckglas har optimala optiska egenskaper för högförstoringsmikroskopi och konfokal bildanalys.
Odla, undersök och analysera levande celler på en enda enhet. Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chambered Coverglass med nr 1,5 borosilikatglasbotten erbjuder de idealiska optiska egenskaperna som krävs för högförstoringsmikroskopi och konfokal bildanalys. Finns i 1-, 2-, 4- och 8-brunnsformat. Den övre kammarstrukturen kan inte tas bort från täckglaset.
  • Non-removable polystyrene chambered media chamber securely mounted to extra-thin (No. 1.5) borosilicate coverglass for optimum high-power inverted microscopic viewing
  • Gas exchange achieved with minimal evaporation through tabbed polystyrene cover
  • For culturing and viewing living cells
  • Sterile
Ordering Information:
Shipped sterile in convenient stackable incubation trays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Wells 8
Kulturområde 0,7 cm 2
Material lock Polystyren
Beskrivning 8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
Ytbehandling Cellkultur
Material Borosilicate Glass (1.5)
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 to 0.5 mL
Tjocklek (metrisk) 0.16 to 0.19 mm
Inkluderar Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations
Antal per förpackning 16
Mått (LxB) 55 x 24 mm
Sterilitet Sterila
Stängningsfärg Klart
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.