Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Spärrställ för 1,8 mL externt gängade universalrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15553694
Streckkod:
2D, linjär och läsbar för människor
Hold (Håll)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15553694
Brand: Thermo Scientific™ 331830BR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mångsidiga rör för användning i ett stort förvaringssystem, eller i mindre skala för traditionell kryolagring i dewars.
Använd mångsidig Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 mL externt gängade universalrör inuti ett stort förvaringssystem, eller i mindre skala när de används för traditionell kryolagring i dewars. Finns i rack eller i bulk, med 2D-streckkoder eller icke-kodade.
Skalbar
  • Rör och ställ är idealiska för användning med både lägre och hög genomströmning
  • Funktionsgradering och vit lapp för manuell märkning
  • Kan användas i traditionella kryoförvaringslådor gjorda för 10x10 arrayer
  • Yttre gängor begränsar kontaminering
  • Automationsvalbar i Universal Latch Rack
Innovativ universell kepsdesign
  • Konstruktion i ett stycke med ingjuten packning
  • Kan inte dras åt för hårt manuellt eller med automatiserade lockverktyg
  • Termoplastiskt elastomer packningsmaterial är kompatibelt med lagring i rumstemperatur ner till ångfas av flytande kväve
Säker spårning
  • Finns med en permanent bunden, unik 2D-streckkod laseretsad på basen av röret för att säkert identifiera och spåra prover
  • 2D-streckkodsläsare skannar omedelbart varje tubs 2D-streckkod, registrerar tuben i valfri applikation eller databas, eller integreras via flera exportalternativ
  • Skanna röret för att få tillgång till provinformation och identifiera innehållet
  • 374502NOV är utrustad med 1D (linjär) streckkod och läsbar för människor på sidan som matchar 2D-streckkoden på botten av röret
Strikt kvalitetskontroll
  • Varje lagringsrör med streckkod i 2D skannas för att säkerställa läsbarhet
  • Streckkoder kontrolleras mot databasen med tidigare tilldelade koder för att förhindra dubbletter
  • Varje tub har en sterilitetssäkringsnivå på 10 6 och är gjord med hartser av klass VI medicinsk kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod 2D, linjär och läsbar för människor
Kapacitet (metrisk) 1,8 ml (rör)
Beskrivning Nunc streckkodad spärrställ
Färg Beige
Typ Spärrställ
För användning med (utrustning) Kryobank
Håller Externt gängade universalrör
Inkluderar 10 tomma hyllor
Kvantitet 1/Pk., 10/Cs.