Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Lågprofil 5,0 ml externt gängade universalrör
Produktkod. 15217468
Change view
Streckkod:
Ingen streckkod på tuben; streckkod på ställ
Ja
Ja, 2D
Nej
Förpackning:
1 Pk., 10 Cases
240-rör
5 Pk., 10 fall
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 240
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Streckkod Förpackning Förpackningsstorlek
15217468 Nej 5 Pk., 10 fall Paket med 10
15292986 Nej 240-rör Paket med 240
15204147 Ja, 2D 240-rör Paket med 240
15297458 Ja, 2D 240-rör Paket med 240
15207468 Nej 240-rör Paket med 240
15553714 Ja 240-rör Paket med 240
15563714 Ingen streckkod på tuben; streckkod på ställ 240-rör Paket med 240
15573694 Ja 1 Pk., 10 Cases Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15217468 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 331840
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1590.00 SEK
    1487.70 SEK / Paket med 10
    Save 102.30 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-11-2026
Uppfyll dina spårnings- och förpackningskrav för förvaring av fasta eller flytande prover med dessa lågprofilerade, universella rör.
Uppfyll dina spårnings- och förpackningskrav för förvaring av fasta eller flytande prover med Thermo Scientific™ Nunc™ Lågprofilerade 5,0 ml externt gängade universalrör. En robust lösning för förvaring av fasta eller flytande prover, rören har 2D-streckkoder, graderingar, en vit lapp för märkning och en design med bred mun för enkel tillsättning och extraktion av provmaterial. Den utvändigt gängade designen minimerar föroreningsrisken vid manuella hanteringsprocedurer. Rören och stället är klassade för lagring ner till temperaturer för flytande kväve i ångfas.
Flexibel rördesign
  • Bred mun ger enkel åtkomst med hjälp av pincett för att lägga till cirka (3) 1 mm sektioner av vävnad, växtmaterial eller annat fast prov för förvaring
  • Total rörhöjd på mindre än 50 mm och U-bottenform ger bekväm åtkomst med pipettspetsar av standardlängd när de används för vätskeförvaring
  • Finns med eller utan 2D streckkod
  • Inkludera tryckta graderingar och vit skrivbar yta för manuell providentifiering
  • Kan köpas i universalstil spärrställ eller i bulk för att möta dina provhanteringskrav
Kepsdesign
  • Locket har automationsvänlig skruvlock som är kompatibel med Nunc utrustning för kapsling och avkapsling
  • Röret med det utvändigt gängade locket är utformat för kryolagring ner till ångfasen av flytande kväve
Säker spårning
  • Permanent bunden, unik 2D-streckkod är laseretsad på basen av röret för att säkert identifiera och spåra prover
  • Finns nu i ett streckkodsställ för att möjliggöra spårning av stället förutom individuella rör
  • Thermo Scientific 2D streckkodsläsare avkodar omedelbart varje rörs streckkod och överför rörinformation till din applikation eller databas
  • Rören inkluderar vitt skrivbart utrymme för provinformation utöver eller istället för att använda 2D-streckkoder
Strikt kvalitetskontroll
  • 2D-streckkoder skannas efter tillverkning för att säkerställa läsbarhet
  • Streckkoder kontrolleras mot databasen med tidigare tilldelade koder för att förhindra dubbletter
  • Rören är läckagetestade för att säkerställa provets integritet och säkerhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Klart
Material Polykarbonat
nr per ärende 10
Antal per förpackning 5
Förpackning 5 Pk., 10 fall
Streckkod Nej
Håller Rymmer 24 universella lågprofilrör på 5 mL
Produktlinje Nunc™ Universal Spärrställ
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Anti-rotation Ja
Kapacitet (engelska) 0,169 oz.
Dnase Free Ja
Tryckt Ja
Produkttyp Universalrör