Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Lågprofil 5,0 ml externt gängade universalrör
Beskrivning
Uppfyll dina spårnings- och förpackningskrav för förvaring av fasta eller flytande prover med Thermo Scientific™ Nunc™ Lågprofilerade 5,0 ml externt gängade universalrör. En robust lösning för förvaring av fasta eller flytande prover, rören har 2D-streckkoder, graderingar, en vit lapp för märkning och en design med bred mun för enkel tillsättning och extraktion av provmaterial. Den utvändigt gängade designen minimerar föroreningsrisken vid manuella hanteringsprocedurer. Rören och stället är klassade för lagring ner till temperaturer för flytande kväve i ångfas.
Flexibel rördesign
- Bred mun ger enkel åtkomst med hjälp av pincett för att lägga till cirka tre 1 mm sektioner av vävnad, växtmaterial eller annat fast prov för förvaring
- Total rörhöjd på mindre än 50 mm och U-bottenform ger bekväm åtkomst med pipettspetsar av standardlängd när de används för vätskeförvaring
- Finns med eller utan 2D streckkod
- Inkludera tryckta graderingar och vit skrivbar yta för manuell providentifiering
- Kan köpas i universalstil spärrställ eller bulk för att möta dina provhanteringskrav
- Skruvlocket har en konstruktion i ett stycke med integrerad polypropenpackning— kan inte dras åt för hand
- Packningsförsett lock och rör är kompatibla med förvaring i rumstemperatur genom ångfasen av flytande kväve
- Permanent bunden unik 2D-streckkod är laseretsad på botten av röret för att säkert identifiera och spåra prover
- Finns nu i ett streckkodsställ för att möjliggöra spårning av stället förutom individuella rör
- Thermo Scientific 2D streckkodsläsare avkodar omedelbart varje rörs streckkod och överför rörinformation till din applikation eller databas
- Rören innehåller vitt skrivbart utrymme för provinformation utöver eller istället för att använda 2D-streckkoder
- 2D-streckkoder skannas efter tillverkning för att säkerställa läsbarhet
- Streckkoder kontrolleras mot databasen med tidigare tilldelade koder för att förhindra dubbletter
- Rören är läckagetestade för att säkerställa provets integritet och säkerhet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Produkten är certifierad att vara fri från RNase/DNas och endotoxiner |
| Produkttyp | Universalrör |
| Beskrivning | Universal lågprofil 5 ml kryotub utan 2D-kod, i streckkodsspärrställ, 24 rör/ställ |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Bottenform | Konisk |
| Material | Polypropen (medicinsk kvalitet) |
| Trådstil | Utvändig |
| Examen | White Patch och examen |
| nr per ärende | 240 |
| Antal per förpackning | 24 |
| Visa mer |