Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroplattlock
BIOPHARMA
Produktkod. 10040401
Change view
Plattkompatibilitet:
384-brunnars tallrik
384/1536-brunnsplatta, OmniTray
96-brunnsplatta
Alla mikroplattor
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kondensringar:
Ja
Nej
Antal per förpackning:
1
5
20
25
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 120
Paket med 180
Paket med 50
Paket med 60
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Plattkompatibilitet Sterilitet Kondensringar Antal per förpackning Förpackningsstorlek
10040401 96-brunnsplatta Icke-steril Ja 5 Paket med 100
10392642 Alla mikroplattor Sterila Nej 20 Paket med 60
10046891 Alla mikroplattor Icke-steril - 20 Paket med 60
10622212 Alla mikroplattor Icke-steril Nej 20 Paket med 180
10265502 Alla mikroplattor Icke-steril - 25 Paket med 100
10275502 Alla mikroplattor Sterila Ja 25 Paket med 100
10334311 96-brunnsplatta Sterila Ja 1 Paket med 50
10752753 384-brunnars tallrik Sterila Nej 1 Paket med 60
10393072 384-brunnars tallrik Icke-steril - 20 Paket med 180
10766723 384-brunnars tallrik Sterila Nej 20 Paket med 180
10242913 96-brunnsplatta Sterila Ja 20 Paket med 60
10601922 384/1536-brunnsplatta, OmniTray Icke-steril Nej 20 Paket med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10040401 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 263339
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.91 SEK
    1017.85 SEK / Paket med 100
    Save 658.06 SEK
    39% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Skydda prover från kontaminering och avdunstning under analysbearbetning, inkubation eller lagring med dessa mikroplattlock.
Skydda prover från kontaminering och avdunstning under analysbearbetning, inkubation eller lagring med Thermo ScientificTM NuncTM mikroplattlock.
  • Lock är för användning med alla standardplattor
  • 96 Well Lock har individuella kondensringar
  • Locken har skåror för snabb orientering
  • Universallock kan användas på alla standardhöjdplattor på marknaden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Mått (L x B x H) 5 x 3,35 x 0,3 tum. (127 x 85 x 7,9 mm)
Material Polystyren
Sterilitet Icke-steril
Antal Wells 96
Höjd (metrisk) 7.9 mm
Längd (engelska) 5 tum
Längd (metrisk) 127 mm
Kondensringar Ja
Höjd (engelska) 0,3 tum.
nr per ärende 100
Antal per förpackning 5
Mått (L x B) 5 x 3,35 tum. (127 x 85 mm)
Avdunstningsbarriär Ja
Bredd (engelska) 3,35 tum.
Bredd (metrisk) 85 mm
Produkttyp Plåtlock
Produktlinje Nunc
Lim Hold (Håll)
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +80 °C
Well Shape Alla välformer
Plattkompatibilitet 96-brunnsplatta
Avskurna hörn Långsida