Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroplattlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10275502
Plattkompatibilitet:
384-brunnars tallrik
384/1536-brunnsplatta, OmniTray
96-brunnsplatta
Alla mikroplattor
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kondensringar:
Ja
Nej
Avskurna hörn:
Långsida
Långsida
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 120
Paket med 180
Paket med 50
Paket med 60
Produktkod. 10275502
Brand: Thermo Scientific™ 253624
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda prover från kontaminering och avdunstning under analysbearbetning, inkubation eller lagring med dessa mikroplattlock.
Skydda prover från kontaminering och avdunstning under analysbearbetning, inkubation eller lagring med Thermo ScientificTM NuncTM mikroplattlock.
  • Lock är för användning med alla standardplattor
  • 96 Well Lock har individuella kondensringar
  • Locken har skåror för snabb orientering
  • Universallock kan användas på alla standardhöjdplattor på marknaden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Mått (L x B x H) 5 x 3,35 x 0,18 tum. (127 x 85 x 4,6 mm)
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Antal Wells 384/1536
Höjd (metrisk) 4.6 mm
Längd (engelska) 5 tum
Längd (metrisk) 127 mm
Kondensringar Ja
Höjd (engelska) 0,18 tum.
nr per ärende 100
Antal per förpackning 25
Mått (L x B) 5 x 3,35 tum. (127 x 85 mm)
Avdunstningsbarriär Ja
Bredd (engelska) 3,35 tum.
Bredd (metrisk) 85 mm
Produkttyp LowBot lock
Produktlinje Nunc
Lim Hold (Håll)
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +80 °C
Well Shape Alla välformer
Plattkompatibilitet Alla mikroplattor
Avskurna hörn Nej