Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroplattlock
BIOPHARMA
Produktkod. 10392642
Change view
Plattkompatibilitet:
384-brunnars tallrik
384/1536-brunnsplatta, OmniTray
96-brunnsplatta
Alla mikroplattor
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kondensringar:
Ja
Nej
Antal per förpackning:
1
5
20
25
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 120
Paket med 180
Paket med 50
Paket med 60
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Plattkompatibilitet Sterilitet Kondensringar Antal per förpackning Unit Size
10392642 Alla mikroplattor Sterila Nej 20 Paket med 60
10046891 Alla mikroplattor Icke-steril Nej 20 Paket med 60
10622212 Alla mikroplattor Icke-steril Nej 20 Paket med 180
10265502 Alla mikroplattor Icke-steril - 25 Paket med 100
10275502 Alla mikroplattor Sterila Ja 25 Paket med 100
10040401 96-brunnsplatta Icke-steril Ja 5 Paket med 100
10334311 96-brunnsplatta Sterila Ja 1 Paket med 50
10752753 384-brunnars tallrik Sterila Nej 1 Paket med 60
10393072 384-brunnars tallrik Icke-steril - 20 Paket med 180
10766723 384-brunnars tallrik Sterila Nej 20 Paket med 180
10242913 96-brunnsplatta Sterila Ja 20 Paket med 60
10601922 384/1536-brunnsplatta, OmniTray Icke-steril Nej 20 Paket med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 10392642 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 250002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2601.00 SEK
    2220.80 SEK / Paket med 60
    Save 380.20 SEK
    14% Av
View all promotions
I lager
Add to basket
Skydda prover från kontaminering och avdunstning under analysbearbetning, inkubation eller lagring med dessa mikroplattlock.
Skydda prover från kontaminering och avdunstning under analysbearbetning, inkubation eller lagring med Thermo ScientificTM NuncTM mikroplattlock.
  • Lock är för användning med alla standardplattor
  • 96 Well Lock har individuella kondensringar
  • Locken har skåror för snabb orientering
  • Universallock kan användas på alla standardhöjdplattor på marknaden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Klart
Mått (L x B x H) 5 x 3,35 x 0,33 tum. (127 x 85 x 8,34 mm)
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Antal Wells 384/1536
Höjd (metrisk) 8.34 mm
Längd (engelska) 5 tum
Längd (metrisk) 127 mm
Kondensringar Nej
Höjd (engelska) 0,33 tum.
nr per ärende 60
Antal per förpackning 20
Mått (L x B) 5 x 3,35 tum. (127 x 85 mm)
Avdunstningsbarriär Nej
Bredd (engelska) 3,35 tum.
Bredd (metrisk) 85 mm
Produkttyp Universallock
Produktlinje Nunc
Lim Hold (Håll)
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +80 °C
Well Shape Alla välformer
Plattkompatibilitet Alla mikroplattor
Avskurna hörn Nej