Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroplattlock
Plattkompatibilitet:
384-brunnars tallrik
384/1536-brunnsplatta, OmniTray
96-brunnsplatta
Alla mikroplattor
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kondensringar:
Ja
Nej
Avskurna hörn:
Långsida
Långsida
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 120
Paket med 180
Paket med 50
Paket med 60
Beskrivning
Skydda prover från kontaminering och avdunstning under analysbearbetning, inkubation eller lagring med Thermo ScientificTM NuncTM mikroplattlock.
- Lock är för användning med alla standardplattor
- 96 Well Lock har individuella kondensringar
- Locken har skåror för snabb orientering
- Universallock kan användas på alla standardhöjdplattor på marknaden
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Mått (L x B x H) | 5 x 3,35 x 0,3 tum. (127 x 85 x 7,9 mm) |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Antal Wells | 384 |
| Höjd (metrisk) | 7.9 mm |
| Längd (engelska) | 5 tum |
| Längd (metrisk) | 127 mm |
| Kondensringar | Nej |
| Höjd (engelska) | 0,3 tum. |
| Visa mer |