Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Förvaringsställ i plast för mikroplattor
Produktkod. 10662301
Change view
Array:
10 Lång
10 x 5
5 x 5
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Array unitSize
10662301 10 Lång Varje
10741234 10 x 5 Varje
12736558 5 x 5 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10662301 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 344260
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara och transportera prover bekvämt och säkert i mikroplattor, plattor med djupa brunnar och kryobanksställ genom att använda Thermo Scientific™ Nunc™ Förvaringsställ i plast.
Förvara och transportera prover bekvämt och säkert i mikroplattor, plattor med djupa brunnar och kryobanksställ genom att använda Thermo Scientific™ Nunc™ Plastförvaringsställ, idealiska för lagring av genombibliotek, DNA- och RNA-bibliotek och lagring av föreningar för screening med hög genomströmning.
  • Horisontell design passar bröst, upprättstående frysar och inkubator
  • Hållarklämma håller plåtarna säkert på plats
  • Handtag på ovan- och sida för enkel transport
  • Låsstången håller plåtarna säkra
  • Handtaget möjliggör bekväm transport
  • Fryskompatibel ner till -80 °C
  • Ej för användning i flytande/ånga kväve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Håller Kryobanksställ, Mikroplattor
Material Polypropen, metall
Form Rektangulär
Mått (L x B x H) 9,05 x 3,94 x 5,5 tum. (23 x 10 x 14 cm)
Längd (metrisk) 23 cm
Längd (engelska) 9,05 tum
Bredd (engelska) 3,94 tum
Höjd (engelska) 5,5 tum
Höjd (engelska) Hylla 0,75 tum
Höjd (metrisk) Hylla 2 cm
Produkttyp Mikroplattställ
Höjd (metrisk) 14 cm
Array 10 Lång
Bredd (metrisk) 10 cm
Visa mer Visa mindre
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.