Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Förvaringsställ i plast för mikroplattor
Beskrivning
Förvara och transportera prover bekvämt och säkert i mikroplattor, plattor med djupa brunnar och kryobanksställ genom att använda Thermo Scientific™ Nunc™ Plastförvaringsställ, idealiska för lagring av genombibliotek, DNA- och RNA-bibliotek och lagring av föreningar för screening med hög genomströmning.
- Horisontell design passar inkubator, kista och upprättstående frysar.
- Hållningsklämman håller plattorna säkert på plats.
- Handtag på ovansidan och sidan ger enkel transport.
- Låsstången håller plattorna säkra.
- Galler är fryskompatibla ner till -80 °C.
- Racks är inte avsedda för flytande eller ångkväve.
Garanti: 90 dagar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Klart |
| Håller | Kryobanksställ, Mikroplattor |
| Material | Polypropen, metall |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Nej |
| Storlek | Standardhöjd |
| Mått (L x B x H) | 9,88 x 20,13 x 5,5 tum. (25 x 51 x 14 cm) |
| Längd (metrisk) | 25 cm |
| Längd (engelska) | 9,88 tum. |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.