Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Förvaringsställ i plast för mikroplattor
Produktkod. 12736558
Change view
Array:
10 Tall
10 x 5
5 x 5
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Array Förpackningsstorlek
12736558 5 x 5 Varje
10662301 10 Tall Varje
10741234 10 x 5 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12736558 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 344380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5760.00 SEK
    4468.40 SEK / Paket med 1
    Save 1291.60 SEK
    22% Av
I lager
Förvara och transportera prover bekvämt och säkert i mikroplattor, plattor med djupa brunnar och kryobanksställ genom att använda Thermo Scientific™ Nunc™ Förvaringsställ i plast.
Förvara och transportera prover bekvämt och säkert i mikroplattor, plattor med djupa brunnar och kryobanksställ genom att använda Thermo Scientific™ Nunc™ Plastförvaringsställ, idealiska för lagring av genombibliotek, DNA- och RNA-bibliotek och lagring av föreningar för screening med hög genomströmning.
  • Horisontell design passar inkubator, kista och upprättstående frysar.
  • Hållningsklämman håller plattorna säkert på plats.
  • Handtag på ovansidan och sidan ger enkel transport.
  • Låsstången håller plattorna säkra.
  • Galler är fryskompatibla ner till -80 °C.
  • Racks är inte avsedda för flytande eller ångkväve.
Garanti: 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Håller Kryobanksställ, Deepwell Mikroplattor, Mikroplattor
Material Polypropen, metall
Form Rektangulär
Staplingsbar Nej
Höjd (engelska) Hylla 2 tum
Höjd (metrisk) Hylla 5 cm
Djup (metriskt) 14 cm
Produkttyp Mikroplattställ
Höjd (metrisk) 25 cm
Array 5 x 5
Bredd (metrisk) 51 cm
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.