Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Förvaringsställ i plast för mikroplattor
Produktkod. p-4520832
Array:
10 Lång
10 x 5
5 x 5
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10662301
Brand: Thermo Scientific™ 344260
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara och transportera prover bekvämt och säkert i mikroplattor, plattor med djupa brunnar och kryobanksställ genom att använda Thermo Scientific™ Nunc™ Förvaringsställ i plast.
Förvara och transportera prover bekvämt och säkert i mikroplattor, plattor med djupa brunnar och kryobanksställ genom att använda Thermo Scientific™ Nunc™ Plastförvaringsställ, idealiska för lagring av genombibliotek, DNA- och RNA-bibliotek och lagring av föreningar för screening med hög genomströmning.
  • Horisontell design passar bröst, upprättstående frysar och inkubator
  • Hållarklämma håller plåtarna säkert på plats
  • Handtag på ovan- och sida för enkel transport
  • Låsstången håller plåtarna säkra
  • Handtaget möjliggör bekväm transport
  • Fryskompatibel ner till -80 °C
  • Ej för användning i flytande/ånga kväve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mikroplattställ
Array 10 Lång
Färg Klart
Håller Kryobanksställ, Mikroplattor
Material Polypropen, metall
Form Rektangulär
Mått (L x B x H) 9,05 x 3,94 x 5,5 tum. (23 x 10 x 14 cm)
Längd (metrisk) 23 cm
Längd (engelska) 9,05 tum
Bredd (metrisk) 10 cm
Bredd (engelska) 3,94 tum
Höjd (metrisk) 14 cm
Höjd (engelska) 5,5 tum
Höjd (engelska) Hylla 0,75 tum
Höjd (metrisk) Hylla 2 cm
Visa mer Visa mindre
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.