Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Objektglas för mikroskop
Produktkod. 10526371
Change view
Material:
Permanox
Polystyren
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material unitSize
10526371 Permanox Paket med 100
10788091 Polystyren Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10526371 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 160005
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Byt ut glas med Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroskopobjektglas, som ger större cellfäste.
Uppnå liknande cellvidhäftning och tillväxt som standardcellkulturflaskor och skålar med Thermo Scientific™ Nunc™ Objektglas för mikroskop i plast. Finns i antingen polystyren eller Permanox plast.
  • Motsvarar ytan på de flesta standardkärl för vävnadsodling gjorda av polystyren
  • Ytbehandling säkerställer optimala förutsättningar för cellfäste och tillväxt
  • Ytbehandlad för att förbättra cellvidhäftning och tillväxt
  • Storlek: 3x 1 tum. (75x 27 mm)
  • Sterila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 75 mm
Bredd (metrisk) 25 mm
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 20 Pk.
Sterilitet Sterila
Matt 1 End
Material Permanox
Förrensad Yes
Typ Microscope Slide
Räkna väl 0
Färg Clear
Beläggning Cellkultur behandlad
Beskrivning Permanox mikroskopobjektglas av plast
Mått (L x B) 75 x 25 mm
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.