Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Objektglas för mikroskop
Produktkod. 10788091
Change view
Material:
Permanox
Polystyren
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10788091 Polystyren Paket med 100
10526371 Permanox Paket med 100
11341795 Permanox Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10788091 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 960004
Beräknad leverans: 31-03-2027
Byt ut glas med Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroskopobjektglas, som ger större cellfäste.
Uppnå liknande cellvidhäftning och tillväxt som standardcellkulturflaskor och skålar med Thermo Scientific™ Nunc™ Objektglas för mikroskop i plast. Finns i antingen polystyren eller Permanox plast.
  • Ytbehandling av plastglasen säkerställer optimal cellfäste och tillväxt, liknande den i vanliga cellodlingskärl
Garanti: 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 75 mm
Bredd (metrisk) 25 mm
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 20 Pk.
Sterilitet Sterila
Matt 1 Slut
Material Polystyren
Förrensad Ja
Typ Mikroskopglas
Räkna väl 0
Färg Klart
Beläggning Cellkultur behandlad
Beskrivning Mikroskopglas i polystyren
Mått (L x B) 75 x 25 mm
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.