Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikrobrunn 96-brunnars mikroplatta med Nunclon™ Supra yta
Produktkod. 17947432
Change view
Ytbehandling:
Nunclon Supra
Produktkod. Ytbehandling
17947432 Nunclon Supra
1 options
Produktkod. 17947432 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 167013
I lager
Upplev optimal prestanda med Thermo Scientific Nunc tallrikar med Nunclon Supra ytbehandling för odling av ett brett utbud av kräsna vidhäftande celler.
Upplev optimal prestanda med Thermo Scientific Nunc tallrikar med Nunclon Supra ytbehandling för odling av ett brett utbud av kräsna vidhäftande celler. Avsedd för allmänna cellodlingstillämpningar, den Nunclon Supra-ytan är mer hydrofil än den Nunclon Delta-yta, förstärker tillväxten av petiga celltyper under förhållanden utan serum eller lågserum.
Thermo Scientific Nunc kärl med Nunclon Supra ytbehandling är designad för att odla kräsna vidhäftande celler. Avsedd för allmänna cellodlingstillämpningar, den Nunclon Supra-ytan är mer hydrofil än den Nunclon Delta-yta, förstärker tillväxten av petiga celltyper under förhållanden utan serum eller lågserum.
De Nunclon Supra-ytan stödjer serumfri och beläggningsfri kultur av humana mesenkymala stromaceller (MSC), behåller sin morfologi och främjar hög cellviabilitet. Nunclon Supra cultureware är en utmärkt xeno-fri lösning för cellterapiforskning.
Funktioner hos Nunc Microwell 96-Wells mikroplattor med Nunclon Supra Surface inkluderar:
• Konsekvent lot-to-lot-prestanda
• Steril med SAL 10 -6
• Icke-cytotoxisk
• Icke-pyrogen
• Biokompatibel per USP Klass VI för råvaror
• Hållbarhet: 5 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod No Barcode
Lock Med lock
Array 8 x 12
Produktlinje Nunc
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Microplate
Material Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Nunclon Supra
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 50 mikroplattor
Antal per förpackning 1 mikroplatta
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.