Läs mer
Thermo Scientific™ 96-brunnsplatta, obehandlad, yta, utan lock, icke-steril, paket med 10
BIOPHARMA
Produktkod. 10124721
Change view
Förpackningsstorlek:
Paket med 180
Produktkod. Förpackningsstorlek
10124721 Paket med 180
1 options
Produktkod. 10124721 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260836
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Klara polystyrenplattor är idealiska för optiska mätningar. Obehandlad polystyren är hydrofob och lämpar sig för tillväxt av suspensionskulturer som kan föröka sig och växa utan vidhäftning.
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Wells mikroplattor är optimerade för robotik, automatiserade läsare och vätskehanteringssystem. 96-brunnars mikroplattor används för antibiotikascreening, cellbaserade analyser och screeningföreningar. Den platta bottenformen är idealisk för mikroskopiska och optiska mätningar. Våra tallrikar är av hög kvalitet för konsekventa och pålitliga resultat.
  • Klar polystyren har utmärkta optiska egenskaper vilket gör den idealisk för optiska mätningar
  • Obehandlad polystyren är hydrofob och lämpar sig för tillväxt av suspensionskulturer som kan föröka sig och växa utan vidhäftning
  • Obehandlade ytor är idealiska för att lägga till beläggningar i ditt labb
  • Cellkultur behandlad: De Nunclon™ Delta-cellkulturbehandlad yta är en hydrofil yta som främjar cellvidhäftning och tillväxt
  • Plattor är optimerade för robotik, plåtläsare och vätskehanterare
  • Anpassad streckkodning är tillgänglig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Anpassad streckkodning tillgänglig
Certifikat och efterlevnad Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Lock Utan lock
Beskrivning 96F brunnsplatta, obehandlad, klar, utan lock, icke-steril (förpackning om 10, fodral om 180)
Array 8 x 12
Förpackning 10 Pk., 180 Fall
Produktlinje Nunc
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 180
Antal per förpackning 10