Läs mer
Thermo Scientific™ 96 brunnsplatta, obehandlad yta, 25 st
Produktkod. 10339583
Change view
Kvantitet:
100/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kvantitet unitSize
10339583 100/Cs. Paket med 100
1 options
Produktkod. 10339583 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 266120
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa mikroplattor är optimerade för robotik, automatiserade läsare och vätskehanteringssystem. Idealisk för antibiotikascreening, cellbaserade analyser och screeningföreningar.
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Wells mikroplattor är optimerade för robotik, automatiserade läsare och vätskehanteringssystem. 96-brunnars mikroplattor används för antibiotikascreening, cellbaserade analyser och screeningföreningar. Den platta bottenformen är idealisk för mikroskopiska och optiska mätningar. Våra tallrikar är av hög kvalitet för konsekventa och pålitliga resultat.
  • Klar polystyren har utmärkta optiska egenskaper vilket gör den idealisk för optiska mätningar
  • Obehandlad polystyren är hydrofob och lämpar sig för tillväxt av suspensionskulturer som kan föröka sig och växa utan vidhäftning
  • Obehandlade ytor är idealiska för att lägga till beläggningar i ditt labb
  • Cellkultur behandlad: De Nunclon™ Delta-cellkulturbehandlad yta är en hydrofil yta som främjar cellvidhäftning och tillväxt
  • Plattor är optimerade för robotik, plåtläsare och vätskehanterare
  • Anpassad streckkodning är tillgänglig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Anpassad streckkodning tillgänglig
Certifikat och efterlevnad Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Lock Med lock
Beskrivning 96F brunnsplatta, obehandlad, klar, med lock, steril (förpackning om 25, fodral om 100)
Array 8 x 12
Förpackning 25/Pk., 100/Cs.
Produktlinje Nunc
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 100
Antal per förpackning 25
Kvantitet 100/Cs.