Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brunnars mikroplattor
Beskrivning
Få konsekventa och pålitliga resultat med Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brunnars mikroplattor. Med flera ytmodifieringar är dessa plattor idealiska för cellbaserade analyser såväl som biokemiska analyser. Den platta bottenformen är lämplig för mikroskopiska och optiska mätningar. Plattorna är tillgängliga i antingen högflänskjoltyp eller lågflänsklämstångsdesign, och plattorna är optimerade för en rad robotar, automatiserade läsare och vätskehanteringssystem.
- Klar polystyren har utmärkta optiska egenskaper vilket gör den idealisk för optiska mätningar
- Obehandlad polystyren är hydrofob och lämpar sig för tillväxt av suspensionskulturer som kan föröka sig och växa utan vidhäftning
- Obehandlade ytor är idealiska för att lägga till beläggningar i ditt labb
- Cellkultur behandlad: De Nunclon™ Delta-cellkulturbehandlad yta är en hydrofil yta som främjar cellvidhäftning och tillväxt
- Plattor är optimerade för robotik, plåtläsare och vätskehanterare
- Anpassad streckkodning är tillgänglig
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Med lock |
| Beskrivning | 96F brunnsplatta, obehandlad, klar, med lock, steril (förpackning om 10, fodral om 160) |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 160 fall |
| Produktlinje | Nunc |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.