Läs mer
Thermo Scientific™ Platta med 96 brunnar, poly-D-lysinbelagd yta, 5 st
Produktkod. 10749524
Kvantitet:
Fall av 20
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 10749524
Brand: Thermo Scientific™ 152039
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färg: Klar; Lock: Med lock
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Wells mikroplattor är optimerade för robotik, automatiserade läsare och vätskehanteringssystem. 96-brunnars mikroplattor används för antibiotikascreening, cellbaserade analyser och screeningföreningar. Den platta bottenformen är idealisk för mikroskopiska och optiska mätningar. Våra tallrikar är av hög kvalitet för konsekventa och pålitliga resultat.
  • Klar polystyren har utmärkta optiska egenskaper som gör den idealisk för optiska mätningar
  • Obehandlad polystyren är hydrofob och lämpar sig för tillväxt av suspensionskulturer som kan föröka sig och växa utan vidhäftning
  • Obehandlade ytor är idealiska för att lägga till beläggningar i ditt labb
  • Cellkultur behandlad: De Nunclon™ Delta-cellkulturbehandlad yta är en hydrofil yta som främjar cellvidhäftning och tillväxt
  • Plattor är optimerade för robotik, plåtläsare och vätskehanterare
  • Anpassad streckkodning är tillgänglig
  • Aseptiskt tillverkad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 96F brunnsplatta, Poly-D-Lysine, klar, med lock
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 400μ l
Typ Mikroplatta
Kvantitet Fall av 20
Antal per förpackning 5
nr per ärende 20
Färg Klart
Ytbehandling Poly-D-lysin
Sterilitet Aseptiskt tillverkad
Antal Wells 96
Certifikat och efterlevnad Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Array 8 x 12
Produktlinje Nunc
Förpackning 5/pack, 20/fodral
Streckkod Anpassad streckkodning tillgänglig
Well Shape Plan