Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brunnars mikroplattor
BIOPHARMA
Produktkod. 10774957
Change view
nr per ärende:
108/Cs.
160/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 108
Paket med 160
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. nr per ärende Förpackningsstorlek
10774957 108/Cs. Paket med 108
10000571 160/Cs. Paket med 160
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10774957 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 243656
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få konsekventa resultat med Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brunnars mikroplattor, optimerade för robotik, automatiserade läsare och vätskehanteringssystem.
Få konsekventa och pålitliga resultat med Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brunnars mikroplattor. Med flera ytmodifieringar är dessa plattor idealiska för cellbaserade analyser såväl som biokemiska analyser. Den platta bottenformen är lämplig för mikroskopiska och optiska mätningar. Plattorna är tillgängliga i antingen högflänskjoltyp eller lågflänsklämstångsdesign, och plattorna är optimerade för en rad robotar, automatiserade läsare och vätskehanteringssystem.
  • Tillverkad av klar polystyren med utmärkta optiska egenskaper, idealisk för optiska mätningar.
  • Obehandlad platta med hydrofob yta är lämplig för suspensionscellkulturer och olika biokemiska analyser.
  • Cellkulturplattan fick Delta-ytbehandlingen Thermo Scientific™ Nunclon™ som främjar celladhesion och tillväxt
  • Kollagen I- och Poly-D-Lysinbelagda plattor förbättras för kinkiga vidhäftningsceller och biomolekylfäste
  • Olika flänsdesigner är kompatibla med antingen manuella eller robotiska operationer
  • Anpassad streckkodning finns tillgänglig
Garanti: 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Alla mikroplattor tillverkade av Nunc uppfylla rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Formatera 96 brunnar
Lock Med lock
Beskrivning 96F brunnsplatta, obehandlad, klar, med lock, steril (förpackning om 6, fodral om 108)
Array 8 x 12
Förpackning 108 fall
Produktlinje Nunc
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 108/Cs.
Antal per förpackning 6 Pk.
Kvantitet 6 Pk.
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.